Learn More
HYDRANAL™ - Composite 2, Reagent for volumetric one-component Karl Fischer titration (methanol free), Solstice
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | HYDRANAL™-Composite 2 |
| CAS | 7446-09-5, 693-98-1, 288-32-4, 111-90-0, 68007-08-9 |
| Densità | 1.11g/mL |
| Imballaggio | Poly-coated Bottle |
| Quantità | 500 mL |
| Punto d'infiammabilità | 90°C (194°F) |
| Grado | Karl Fischer |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- HYDRANAL-Composite 2
- Pericolo
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- cancerogenicità Categoria 2
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
- H360D-Può nuocere al feto.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P284-[Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contain: imidazole, sulphur dioxide, iodine, 2-Methylimidazole, 1H-Imidazole monohydriodide