Learn More
Smart Chemical HYDRANAL™ - Composite 5, Solstice
Descrizione
Solstice's Smart Chemical Hydranal™ bottles are embedded with an RFID chip, visible in the form of a new label, that captures essential information for every titration, including article code, product name, lot number, shelf life and numeric concentration.
- Secure Data Transfer: Ensure correct and complete reagent data every time with traceable information flow.
- Efficient System Setup: Reduce system set-up time with automated reagent data transfer.
The RFID label is currently compatible with Mettler Toledo's Karl Fischer Compact and Excellence line titrators (when upgraded with external RFID reader) and is available on our best-selling Hydranal Volumetric Titrants.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | HYDRANAL™-Composite 5 |
| CAS | 288-32-4, 68007-08-9, 7553-56-2, 111-90-0, 693-98-1 |
| Densità | 1.17 g/cm3 |
| Quantità | 1 L |
| Punto d'infiammabilità | 99°C |
| Imballaggio | Mettler-Toledo Smart Chemical Bottle |
| Grado | Karl Fischer |
Sicurezza e movimentazione
- HYDRANAL Composite 5
- Pericolo
- cancerogenicità Categoria 2
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
- H360D-Può nuocere al feto.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P284-[Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contain: 2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol, sulphur dioxide, 1H-Imidazole monohydriodide, iodine,imidazole, 2-Methyl