Learn More
HYDRANAL™ - Composite 5, Solstice
Codice prodotto. 16666163
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
6 x 1 L
Dimensione della confezione:
pezzi 6
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16666163 6 x 1 L pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16666163 Fornitore Hydranal N. del fornitore 348056X1LSC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1135.00€
    1059.44€ / pezzi 6
    Risparmia 75.56€
    6% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
HYDRANAL™ - Composite 5, Titrating agt for vlmtrc 1-comp Karl Fischer titration (methnl free)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico HYDRANAL™ - Composite 5
CAS 693-98-1
Quantità 6 x 1 L
Sinonimo DE Solvent; 2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol; CARBITOL; Diethylene glycol ethyl ether; Ethyldiglycol
Grado Volumetric One-Component KF Titration
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • HYDRANAL NEXTGEN Composite 5 SC
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H360Df-Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-[Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol, sulphur dioxide, 1H-Imidazole monohydriodide, iodine