Learn More
HYDRANAL™ - Composite 5 K, Reagent for volumetric one-component Karl Fischer titration in aldehydes and ketones (methanol free), Solstice
Codice prodotto. 15614480
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
6 x 500 mL
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
500mL
pezzi 4
pezzi 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15614480 500 mL 500mL
15684470 1 L 1L
15694470 2.5 L 2.50L
15634480 6 x 500 mL pezzi 6
15624480 6 x 1 L pezzi 6
15604480 4 x 2.5 L pezzi 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 15614480 Fornitore Honeywell-Hydranal N. del fornitore 34816500ML
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 111-90-0
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico HYDRANAL™-Composite 5 K
CAS 288-32-4, 7446-09-5, 7553-56-2, 111-90-0, 68007-08-9
Densità 1.15g/mL
Imballaggio Poly-coated Bottle
Quantità 500 mL
Punto d'infiammabilità 90°C (194°F)
Grado Karl Fischer
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • HYDRANAL
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • cancerogenicità Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H360D-Può nuocere al feto.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-[Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol, iodine, imidazole, 2-Methylimidazole, sulphur dioxide, 1H-Imidazole monoh