Learn More
HYDRANAL™ - Composite 5 K, Reagent for volumetric one-component Karl Fischer titration in aldehydes and ketones (methanol free), Solstice
Codice prodotto. 15624480
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
6 x 500 mL
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
500mL
pezzi 4
pezzi 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15624480 6 x 1 L pezzi 6
15614480 500 mL 500mL
15684470 1 L 1L
15694470 2.5 L 2.50L
15634480 6 x 500 mL pezzi 6
15604480 4 x 2.5 L pezzi 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Codice prodotto. 15624480 Fornitore Hydranal N. del fornitore 348166X1L
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
CAS: 111-90-0
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico HYDRANAL™-Composite 5 K
CAS 288-32-4, 7446-09-5, 7553-56-2, 111-90-0, 68007-08-9
Densità 1.15g/mL
Quantità 6 x 1 L
Punto d'infiammabilità 90°C (194°F)
Grado Karl Fischer
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • HYDRANAL Composite 5 K
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H360D-Può nuocere al feto.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-[Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: iodine, imidazole, sulphur dioxide, 1H-Imidazole monohydriodide, 2-Methylimidazole