Learn More
HYDRANAL™ - Coulomat AG, Reagent for coulometric KF titration (anolyte solution), for cells with and without diaphragm, Solstice
Codice prodotto. 15644500
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mL
500 mL
1 L
6 x 500 mL
6 x 1 L
Dimensione della confezione:
1L
250mL
500mL
pezzi 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15644500 6 x 500 mL pezzi 6
15614500 250 mL 250mL
15624500 500 mL 500mL
15694490 1 L 1L
15634500 6 x 1 L pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Codice prodotto. 15644500 Fornitore Hydranal N. del fornitore 348366X500ML
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    851.00€
    784.18€ / pezzi 6
    Risparmia 66.82€
    7% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
CAS: 67-56-1
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico HYDRANAL™-Coulomat AG
CAS 7446-09-5, 68007-08-9, 111-42-2, 67-56-1, 288-32-4
Imballaggio Poly-coated Bottle
Quantità 6 x 500 mL
Punto d'infiammabilità 14°C (57.2°F)
Numero UN UN1230
Grado Karl Fischer
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • hydranal coulomat AG
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H360D-Può nuocere al feto.
  • H370-Provoca danni agli organi.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-[Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol, 2,2'-iminodiethanol; diethanolamine, imidazole, sulphur dioxide, 1H-imidazole monohydrate