Learn More
HYDRANAL™ - Coulomat AK, Reagent for coulometric KF titration in ketones (anolyte solution), preferred for cells with diaphragm, Solstice
Codice prodotto. 15694480
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
6 x 500 mL
Dimensione della confezione:
500mL
pezzi 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15694480 6 x 500 mL pezzi 6
15684480 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 15694480 Fornitore Honeywell-Hydranal N. del fornitore 348206X500ML
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 109-86-4
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico HYDRANAL™ - Coulomat AK
Nota nome Reagent for coulometric KF titration in ketones (anolyte solution), preferred for cells with diaphragm
CAS 109-86-4, 75-89-8, 68007-08-9, 67-66-3, 109-86-4, 101023-55-6
Punti di ebollizione 60°C
CAS min. % ≥10.0000%, ≥1.0000%
CAS max % <20.0000%, <5.0000%, <5.0000%, <10.0000%
Densità 1.200 g/cm3
Quantità 6 x 500 mL
CAS Min % ≥20.0000%
Punto d'infiammabilità 32°C
Imballaggio Glass Bottle
Numero UN UN1992
Grado Karl Fischer
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • hydranal coulomat AK
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
  • H372-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-[Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-methoxyethanol; ethylene glycol monomethyl ether, trichloromethane; chloroform, 2,2,2-triflouroeth