Learn More
HYDRANAL™ - Coulomat CG-K, Reagent for coulometric KF titration in ketones (catholyte solution), Honeywell Fluka™
Marca: Honeywell Fluka 34821-50ML
270.19 EUR valido fino al 2024-04-30
Usa il codice promo "21741" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.05500kg
Specifica
64°C (147.2°F) | |
10 x 5 mL Ampules | |
HYDRANAL™-Coulomat CG-K | |
123-39-7,288-32-4,7446-09-5 |
Sicurezza e movimentazione
- HYDRANAL-Coulomat CG-K
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
Consigli di prudenza
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: N-methylformamide, tetrahydro-2-furylmethanol; tetrahydrofurfuryl alcohol, imidazole, sulphur dioxid