Learn More
HYDRANAL™ - Coulomat CG, reagente per titolazione coulombometrica KF (soluzione catolita), Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15674500
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 Kit
10 x 5 mL Ampules
6 x 25 mL
Dimensione della confezione:
50mL
pezzi 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15674500 1 Kit pezzi 6
15654500 10 x 5 mL Ampules 50mL
15664500 6 x 25 mL pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15674500 Fornitore Honeywell-Hydranal N. del fornitore 348406X50ML
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Specifica
Materiale o nome chimico HYDRANAL™ - Coulomat CG
Nota nome Reagent for coulometric KF titration (catholyte solution)
Punti di ebollizione 63°C
CAS min. % ≥1.0000%
CAS max % ≤5.0000%, <5.0000%
CAS 134227-25-1, 67-56-1, 14426-21-2, 7446-09-5
Densità 1.064 g/cm3
Quantità 1 Kit
CAS Min % ≥30.0000%
Punto d'infiammabilità 14°C
Imballaggio Ampoule
Numero UN UN1230
Grado Karl Fischer
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • HYDRANAL-Coulomat CG
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H370-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-[Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Diethanolamine hydrochloride, methanol,Ethanol, 2,2'-iminobis-, hydriodide, sulphur dioxide