Learn More
HYDRANAL™ - Coulomat Oil, reagente per titolazione coulombometrica KF in oli (soluzione anolita), consigliato per celle con diaframma, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15644620
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
6 x 100 mL
6 x 500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
pezzi 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15644620 100 mL 100mL
15664620 500 mL 500mL
15674620 6 x 100 mL pezzi 6
15694620 6 x 500 mL pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 15644620 Fornitore Honeywell-Hydranal N. del fornitore 34868100ML
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Anolita per titolazione coulombometrica Karl Fischer in oli (a base di cloroformio-metanolo-xilene), ideale per celle con diaframma
Vantaggi dei reagenti coulometrici Hydranal
  • Facile da utilizzare
  • Elevata precisione per individuare acqua in tracce
  • Condizioni stabili del vaso di titolazione
  • Ampia gamma di prodotti
  • Lunga durata di conservazione (fino a cinque anni)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico HYDRANAL™-Coulomat Oil
CAS 95-47-6, 67-66-3, 68007-08-9
Quantità 100 mL
Punto d'infiammabilità 8°C (46.4°F)
Numero UN UN1992
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • HYDRANAL-Coulomat Oil
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H301+H311+H331-Tossico se ingerito, a contatto con la pelle o se inalato
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H360D-Può nuocere al feto.
  • H370-Provoca danni agli organi.
  • H372-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-[Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol, o-xylene,trichloromethane; chloroform, imidazole,1H-Imidazole monohydriodide, sulphur di