Learn More
HYDRANAL™ - CRM Water Standard 1.0, Certified reference material for Karl Fischer titration (water content 1 mg/g = 0.1%), Solstice
Codice prodotto. 15655825
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 x 4 mL
Dimensione della confezione:
40mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15655825 10 x 4 mL 40mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15655825 Fornitore Honeywell-Hydranal N. del fornitore 3442640ML
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    118.00€
    109.10€ / 40mL
    Risparmia 8.90€
    7% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Certified reference material for Karl Fischer titration verified against NIST SRM 2890.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico HYDRANAL™ - CRM Water Standard 1.0
Nota nome Certified reference material for Karl Fischer titration (water content 1 mg/g = 0.1%)
Punti di ebollizione 153°C to 155°C
CAS min. % ≥90.0000%
Densità 1.000 g/cm3
CAS 108-32-7, 100-66-3
Quantità 10 x 4 mL
CAS max % <100.0000%
CAS Min % ≥1.0000%
Punto d'infiammabilità 43°C
Note percentuale saggio effective water coulometric
Formula molecolare C7H8O
Imballaggio Ampoule
Numero UN UN2222
InChI Key RDOXTESZEPMUJZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CC=CC=C1
IUPAC Name anisole
Molecular Weight (g/mol) 108.14
PubChem CID 7519
ChEBI CHEBI:16579
Grado Certified Reference Material
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • HYDRANAL CRM Water Standard 1.0
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: anisole, propylene carbonate