Learn More
HYDRANAL™ - LipoSolver CM, Reagent for volumetric one-component KF titration in non-polar substances, fats and oils (working medium), Solstice
Codice prodotto. 15645160
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
6 x 1 L
Dimensione della confezione:
1L
pezzi 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15645160 1 L 1L
15655160 6 x 1 L pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 15645160 Fornitore Honeywell-Hydranal N. del fornitore 378551L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    118.00€
    109.71€ / 1L
    Risparmia 8.29€
    7% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Medium for volumetric one-component Karl Fischer titration in non-polar substances, fats and oils (chloroform-methanol-based)
Advantages of Hydranal one-component reagents:
  • Unlimited water capacity
  • Convenient and easy to use
  • The greatest flexibility in working media selection
  • reduced toxicity compared to methanol based systems
  • Suitable for methanol-reacting compounds, e.g. ketones and aldehydes
  • Long shelf life (three years)
Improved Composition
Hydranal-Composite contains all the reactants including iodine, sulfur dioxide, and the bases imidazole and 2-methylimidazole, dissolved in diethylene glycol monoethyl ether (DEGEE). Adding 2-methylimidazole in addition to imidazole improves the stability and eliminates the formation of crystals which can interfere with the titrator’s performance.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico HYDRANAL™-LipoSolver CM
Densità 1.25g/mL
CAS 67-56-1, 67-66-3
Quantità 1 L
Punto d'infiammabilità 23°C (73.4°F)
Numero MDL MFCD02687786
Imballaggio Glass bottle
Numero UN UN1992
Grado Karl Fischer
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • HYDRANAL-LipoSolver CM
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H372-Provoca danni agli organi.
  • H302+H312-Nocivo se ingerito o a contatto con la pelle
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H361d-Sospettato di nuocere al feto.
  • H370-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-[Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: trichloromethane; chloroform, methanol