Learn More
HYDRANAL™ - LipoSolver MH, Reagent for volumetric one-component KF titration in non-polar substances, fats and oils (working medium), Solstice
Codice prodotto. 15675160
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
6 x 1 L
Dimensione della confezione:
1L
pezzi 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15675160 6 x 1 L pezzi 6
15665160 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 15675160 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 378566X1L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    615.00€
    573.73€ / pezzi 6
    Risparmia 41.27€
    6% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Medium for volumetric one-component Karl Fischer titration in non-polar substances, fats and oils (methanol-hexanol-based)
Advantages of Hydranal one-component reagents:
  • Unlimited water capacity
  • Convenient and easy to use
  • The greatest flexibility in working media selection
  • reduced toxicity compared to methanol based systems
  • Suitable for methanol-reacting compounds, e.g. ketones and aldehydes
  • Long shelf life (three years)
Improved Composition
Hydranal-Composite contains all the reactants including iodine, sulfur dioxide, and the bases imidazole and 2-methylimidazole, dissolved in diethylene glycol monoethyl ether (DEGEE). Adding 2-methylimidazole in addition to imidazole improves the stability and eliminates the formation of crystals which can interfere with the titrator’s performance.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico HYDRANAL™ - LipoSolver MH
Nota nome Reagent for volumetric one-component KF titration in non-polar substances, fats and oils (working medium)
Punti di ebollizione 65°C
CAS min. % ≥50.0000%
Densità ∼0.80 g/mL
CAS 67-56-1, 111-27-3
Quantità 6 x 1 L
CAS max % <50.0000%
CAS Min % ≥30.0000%
Punto d'infiammabilità 14°C
Numero MDL MFCD02687787
Imballaggio Glass Bottle
Numero UN UN1230
Sinonimo Hexyl alcohol
Grado Karl Fischer