Learn More
HYDRANAL™ - Medium K, Solstice
Codice prodotto. 15614360
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
6 x 1 L
Dimensione della confezione:
1L
pezzi 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15614360 6 x 1 L pezzi 6
15604360 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 15614360 Fornitore Honeywell-Hydranal N. del fornitore 346986X1L
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Medium for volumetric one-component Karl Fischer titration in aldehydes and ketones (methanol free).
Advantages of Hydranal one-component reagents:
  • Unlimited water capacity
  • Convenient and easy to use
  • The greatest flexibility in working media selection
  • reduced toxicity compared to methanol based systems
  • Suitable for methanol-reacting compounds, e.g. ketones and aldehydes
  • Long shelf life (three years)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico HYDRANAL™ - Medium K
Nota nome Reagent for volumetric one-component KF titration in aldehydes and ketones (working medium)
Punti di ebollizione 58°C
CAS min. % ≥1.0000%
CAS max % <20.0000%, <5.0000%
CAS 75-89-8, 7446-09-5, 107-98-2, 101023-55-6
Densità ∼1.25 g/mL
Quantità 6 x 1 L
CAS Min % ≥20.0000%
Punto d'infiammabilità 56°C
Imballaggio Glass Bottle
Numero UN UN1992
Sinonimo Methylidyne trichloride
Grado Karl Fischer
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • HYDRANAL-Medium K
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1A
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
  • H372-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-[Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: trichloromethane; chloroform, 1-methoxy-2-propanol; monopropylene glycol methylether, 2,2,2-Trifluo