Learn More
HYDRANAL™ - Methanol Rapid, Reagent for accelerated volumetric one-component KF titration (working medium), Honeywell Fluka™
Codice prodotto. p-7072191 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
pezzi 4
pezzi 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15605160 1 L 1L
15615160 2.5 L 2.50L
15635160 6 x 1 L pezzi 6
15625160 4 x 2.5 L pezzi 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15605160 Fornitore Honeywell-Hydranal N. del fornitore 378171L
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Medium for accelerated volumetric one-component Karl Fischer titration.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico HYDRANAL™-Methanol Rapid
CAS 67-56-1, 288-32-4, 7446-09-5
Densità 0.80g/mL
Quantità 1 L
Punto d'infiammabilità 11°C (51.8°F)
Numero UN UN1230
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • HYDRANAL-Methanol Rapid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H301 + H311 + H331-Tossico se ingerito, a contatto con la pelle o se inalato.
  • H360D-Può nuocere al feto.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H370-Provoca danni agli organi.
  • H331-Tossico se inalato.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol, sulphur dioxide, imidazole