Learn More
HYDRANAL™-Molecular sieve 0.3 nm, Solstice
Codice prodotto. 15664120
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
Dimensione della confezione:
250g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15664120 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15664120 Fornitore Honeywell-Hydranal N. del fornitore 34241250G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    72.00€
    66.38€ / 250g
    Risparmia 5.62€
    7% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Drying agent for air and gases for Karl Fischer titration
Vantaggi di HYDRANAL - Accessori
  • Ampia gamma di prodotti solubilizzanti per applicazioni su campioni speciali
  • Ampia gamma di prodotti tampone per applicazioni su campioni pH
  • Agenti essiccanti per la protezione cellulare e l'essiccazione dei gas vettori.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico HYDRANAL™-Molecular sieve 0.3 nm
Densità >2 g/3
Dimensione del poro 0.3 nm
Quantità 250 g
CAS 1318-02-1
Numero UN NONH for all modes of transport
Identificativo prodotto
  • HYDRANAL Molecular sieve 0.3 nm