Learn More
Solstice HYDRANAL™ - NEXTGEN Coulomat A-FA, Solstice
Codice prodotto. 17893080
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 x 500 mL
6 x 500 mL
Dimensione della confezione:
500mL
6 bottiglie
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17893080 1 x 500 mL 500mL
17504956 6 x 500 mL 6 bottiglie
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17893080 Fornitore Solstice N. del fornitore 34471500ML
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    515.00€
    477.66€ / 500mL
    Risparmia 37.34€
    7% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Anolyte for coulometric Karl Fischer titration of ketones and Li-ion battery electrolytes, preferred for cells with diaphragm, acetonitrile-based, free of alcohols (free of CMR substances)
  • HYDRANAL™ is the most trusted brand in Karl Fischer titration because of its dedication to quality, consistency and continued innovation.
    • Comprehensive product portfolio with 60 available products
    • 40 years of innovation – check our NEXTGEN reagents HERE
    • Dedicated technical service and support
    • More than 800 Application Notes available on our website
    • View our NEXTGEN Coulomat A-FA standard operating procedure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico HYDRANAL™ - NEXTGEN Coulomat A-FA
CAS min. % ≥2.00%, ≥10.00%
CAS max % ≥20.00%, <10.00%, <10.00%, <70.00%
Colore Orange
CAS Confidential Accelerator, 75-05-8, 75-75-2, Confidential Stabilizer 2, Confidential Stabilizer 1
Densità 0.906 g/cm3
pH 5.5
Forma fisica Liquid
Quantità 1 x 500 mL
CAS Min % ≥2.00%
Punto d'infiammabilità 12°C to 13°C
Imballaggio Glass Bottle
Numero UN 2924
Informazioni di solubilità Soluble in water
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • HYDRANAL NEXTGEN Coulomat A-FA
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H332-Nocivo se inalato.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: acetonitrile, methanesulphonic acid, 1-Ethylimidazole