Learn More
HYDRANAL™ - NEXTGEN Coulomat C-FA, Solstice
Descrizione
- HYDRANAL™ is the most trusted brand in Karl Fischer titration because of its dedication to quality, consistency and continued innovation.
- Comprehensive product portfolio with 60 available products
- 40 years of innovation – check our NEXTGEN reagents HERE
- Dedicated technical service and support
- More than 800 Application Notes available on our website
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | HYDRANAL™ - NEXTGEN Coulomat C-FA |
| CAS min. % | ≥2.00, ≥10.00 |
| CAS max % | ≤20.00, <10.00, <10.00, <70.00 |
| Colore | Orange |
| Densità | 0.906 g/cm3 |
| CAS | 75-75-2, 75-05-8, Confidential Stabilizer 2 |
| pH | 5.5 |
| Forma fisica | Liquid |
| Quantità | 6 x 50 mL |
| CAS Min % | ≥60.00 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- HYDRANAL NEXTGEN Coulomat C-FA
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H332-Nocivo se inalato.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contain: acetonitrile, methanesulphonic acid, 1-Ethylimidazole