Learn More
HYDRANAL™ - NEXTGEN Solvent E-FI, Solstice
Descrizione
- Ethanol-based
- Free of Imidazole
- Free of CMR Substances
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | HYDRANAL™ - NEXTGEN Solvent E-FI |
| Punto di fusione | -115°C |
| CAS min. % | ≥55% |
| Colore | Colorless |
| Densità | 0.895 g/cm3 |
| pH | 5 to 6 |
| Forma fisica | Liquid |
| CAS | 64-17-5 |
| Quantità | 6 x 1 L |
| CAS max % | ≤80% |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- HYDRANAL NEXTGEN Solvent E-FI
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol, 2-ethykimidazole, sulphur dioxide, L-proline, 2-ethyl imidazole hydroiodide