Learn More
HYDRANAL™-Salicylic acid, Solstice
Codice prodotto. 15675170
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
Dimensione della confezione:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15675170 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15675170 Fornitore Honeywell-Hydranal N. del fornitore 37865500G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    54.00€
    50.81€ / 500g
    Risparmia 3.19€
    5% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Buffer substance for Karl Fischer titration
Vantaggi di HYDRANAL - Accessori
  • Ampia gamma di prodotti solubilizzanti per applicazioni su campioni speciali
  • Ampia gamma di prodotti tampone per applicazioni su campioni pH
  • Agenti essiccanti per la protezione cellulare e l'essiccazione dei gas vettori.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico HYDRANAL™-Salicylic acid
CAS 69-72-7
Imballaggio Plastic Bottle
Quantità 500 g
Punto d'infiammabilità 157°C (314.6°F)
Numero UN NONH for all modes of transport
Molecular Weight (g/mol) 138.12
Grado Karl Fischer
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • HYDRANAL Salicylic acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.