Learn More
HYDRANAL™-Sodium tartrate dihydrate, Solstice
Codice prodotto. 15664430
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
6 x 100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
pezzi 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15664430 6 x 100 g pezzi 6
15644430 25 g 25g
15624430 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15664430 Fornitore Honeywell-Hydranal N. del fornitore 348036X100G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    420.00€
    392.15€ / pezzi 6
    Risparmia 27.85€
    6% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Test substance for volumetric Karl Fischer titration (water content ∼15.66%, exact value on report of analysis)
Vantaggi di HYDRANAL - Accessori
  • Ampia gamma di prodotti solubilizzanti per applicazioni su campioni speciali
  • Ampia gamma di prodotti tampone per applicazioni su campioni pH
  • Agenti essiccanti per la protezione cellulare e l'essiccazione dei gas vettori.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico HYDRANAL™-Sodium tartrate dihydrate
CAS 6106-24-7
Quantità 6 x 100 g
Numero UN NONH for all modes of transport
Grado Karl Fischer