Learn More
HYDRANAL™ - Solvent CM, Reagent for volumetric two-component KF titration in oils (working medium), Solstice
Codice prodotto. 15694460
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
pezzi 4
pezzi 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15694460 1 L 1L
15604470 2.5 L 2.50L
15624470 6 x 1 L pezzi 6
15614470 4 x 2.5 L pezzi 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15694460 Fornitore Honeywell-Hydranal N. del fornitore 348121L
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 67-66-3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico HYDRANAL™-Solvent CM
CAS 288-32-4, 67-56-1, 67-66-3
Densità 1.26g/mL
Imballaggio Poly-coated Bottle
Quantità 1 L
Punto d'infiammabilità 100°C (212°F)
Numero MDL MFCD00147198
Numero UN UN2810
Grado Karl Fischer
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • HYDRANAL-Solvent CM
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H370-Provoca danni agli organi.
  • H372-Provoca danni agli organi.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H360D-Può nuocere al feto.
  • H331-Tossico se inalato.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-[Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: trichloromethane; chloroform, methanol,imidazole, sulphur dioxide