Learn More
HYDRANAL™-Solvent E, Solstice
Codice prodotto. 15604370
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
6 x 500 mL
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
500mL
pezzi 4
pezzi 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15604370 2.5 L 2.50L
15624370 500 mL 500mL
15694360 1 L 1L
15644370 6 x 500 mL pezzi 6
15634370 6 x 1 L pezzi 6
15614370 4 x 2.5 L pezzi 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 15604370 Fornitore Honeywell-Hydranal N. del fornitore 347302.5L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    260.00€
    241.99€ / 2.5L
    Risparmia 18.01€
    6% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Medium for volumetric two-component Karl Fischer titration (ethanol-based)
Advantages of Hydranal two-component reagents:
  • High titration speed
  • Ideal accuracy for small amounts of water
  • High buffer capacity
  • Exact and stable titer
  • E-type reagents: reduced toxicity compared to methanol
  • Long shelf life (three years for titrants, five years for solvents)
Improved Composition
In two-component reagents the Karl Fisher reactants are separated into two solutions: the titrant and the solvent. Hydranal-Titrant contains iodine dissolved in an alcohol with a precisely defined concentration. Hydranal-Solvent is an alcoholic solution of sulfur dioxide and imidazole. The alcohol is either methanol for standard reagents or ethanol for E-type reagents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico HYDRANAL™-Solvent E
CAS 64-17-5, 288-32-4, 111-42-2, 64-17-5, 7446-09-5
Densità 0.90g/mL
Imballaggio Bottle
Quantità 2.5 L
Punto d'infiammabilità 12°C (53.6°F)
Numero MDL MFCD01867183
Numero UN UN1170
Grado Karl Fischer
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • HYDRANAL Solvent E
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H360D-Può nuocere al feto.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-[Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/sapone.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol; ethyl alcohol, 2,2'-iminodiethanol; diethanolamine,imidazole, sulphurdioxide