Learn More
HYDRANAL™ - Solvent, Honeywell Fluka™
Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Hydranal™ is the most trusted brand in Karl Fischer titration because of its dedication to quality, consistency and continued innovation.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | HYDRANAL™ - Solvent |
| CAS | 288-32-4, 7446-09-5, 67-56-1 |
| Quantità | 500 mL |