Learn More
HYDRANAL™-Solver (Crude) oil, Solstice
Description
Advantages of Hydranal one-component reagents:
- Unlimited water capacity
- Convenient and easy to use
- The greatest flexibility in working media selection
- reduced toxicity compared to methanol based systems
- Suitable for methanol-reacting compounds, e.g. ketones and aldehydes
- Long shelf life (three years)
Improved Composition
Hydranal-Composite contains all the reactants including iodine, sulfur dioxide, and the bases imidazole and 2-methylimidazole, dissolved in diethylene glycol monoethyl ether (DEGEE). Adding 2-methylimidazole in addition to imidazole improves the stability and eliminates the formation of crystals which can interfere with the titrator’s performance.
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | HYDRANAL™-Solver (Crude) oil |
| CAS | 95-47-6, 67-56-1, 7446-09-5, 67-66-3, 95-47-6, 288-32-4 |
| Densità | 1.01g/mL |
| Quantità | 1 L |
| Punto d'infiammabilità | 6°C (42.8°F) |
| Numero UN | UN1992 |
| Grado | Karl Fischer |
Safety and Handling
- hydranal solver (crude) oil
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
- cancerogenicità Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
- H360D-Può nuocere al feto.
- H370-Provoca danni agli organi.
- H372-Provoca danni agli organi.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H332-Nocivo se inalato.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P284-[Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contain: o-xylene, chloroform, methanol, imidazole, sulphur dioxide