Learn More
HYDRANAL™-Standard 5.0, Solstice
Codice prodotto. 15644470
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
6 x 100 mL
6 x 500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
pezzi 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15644470 500 mL 500mL
15634470 100 mL 100mL
15654470 6 x 100 mL pezzi 6
15664470 6 x 500 mL pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15644470 Fornitore Honeywell-Hydranal N. del fornitore 34813500ML
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Test solution for rough check of volumetric KF equipment.
Vantaggi di HYDRANAL - Accessori
  • Ampia gamma di prodotti solubilizzanti per applicazioni su campioni speciali
  • Ampia gamma di prodotti tampone per applicazioni su campioni pH
  • Agenti essiccanti per la protezione cellulare e l'essiccazione dei gas vettori.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico HYDRANAL™-Standard 5.0
CAS 71-36-3, 95-47-6
Quantità 500 mL
Punto d'infiammabilità 27°C (80.6°F)
Numero UN UN1993C
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • HYDRANAL-Standard 5.0
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-[Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: o-xylene, butan-1-ol; n-butanol