Descrizione
Vantaggi di HYDRANAL - Accessori
- Ampia gamma di prodotti solubilizzanti per applicazioni su campioni speciali
- Ampia gamma di prodotti tampone per applicazioni su campioni pH
- Agenti essiccanti per la protezione cellulare e l'essiccazione dei gas vettori.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | HYDRANAL™-Standard 5.0 |
| CAS | 71-36-3, 95-47-6 |
| Quantità | 6 x 100 mL |
| Punto d'infiammabilità | 27°C (80.6°F) |
| Numero UN | UN1993C |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- HYDRANAL-Standard 5.0
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Tossicità acuta Categoria 4
- Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H332-Nocivo se inalato.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contain: o-xylene, butan-1-ol; n-butanol