Learn More
HYDRANAL™ - Titrant 5, Solstice
Codice prodotto. 16821910 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
6 x 1 L
Dimensione della confezione:
1L
6L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16821910 1 L 1L
16831910 6 x 1 L 6L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16821910 Fornitore Hydranal N. del fornitore 348011LOM
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Titrating agent for volumetric, two-component Karl Fischer titrations (Methanol-based)
Advantages of Hydranal™ Two-Component Reagents:
  • High titration speed
  • Ideal accuracy for small amounts of water
  • High buffer capacity
  • Exact and stable titer
  • E-type reagents offer reduced toxicity compared to methanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico HYDRANAL™ - Titrant 5
Punto di fusione -98°C
Punti di ebollizione 65°C (at 1.013 hPa)
Colore Brown
Densità 0.850 g/cm3 (at 20°C)
pH Neutral
Forma fisica Liquid
CAS 7553-56-2
Quantità 1 L
Punto d'infiammabilità 11°C
Imballaggio Metrohm OMNIS Smart Reagent
Numero UN UN1230
Sinonimo Methyl Alcohol
Informazioni di solubilità Completely Miscible in Water
Grado Volumetric Two-Component KF Titration
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • HYDRANAL NEXTGEN Titrant 5 OM
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H370-Provoca danni agli organi.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-[Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol, iodine