Learn More
HYDRANAL™ - Titrant 5 E, Solstice
Codice prodotto. 15684370
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
4 x 2.5 L
Dimensione della confezione:
pezzi 4
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15684370 4 x 2.5 L pezzi 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15684370 Fornitore Hydranal N. del fornitore 347324X2.5L
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 08-04-2027
Aggiungi al carrello
Titrating agent for volumetric two-component Karl Fischer titration (ethanol-based)
Hydranal™ is the most trusted brand in Karl Fischer titration because of its dedication to quality, consistency and continued innovation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico HYDRANAL™ - Titrant 5 E
CAS 7553-56-2, 68007-08-9, 64-17-5
Quantità 4 x 2.5 L
Numero UN UN1170
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • HYDRANAL Titrant 5 E
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol, iodine, 1H-imidazole monohydriodide