Learn More
HYDRANAL™ - Titrant 5, Reagent for volumetric two-component Karl Fischer titration, Solstice
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | HYDRANAL™-Titrant 5 |
| CAS | 64-17-5, 7553-56-2 |
| Densità | 0.85g/mL |
| Imballaggio | Poly-coated Bottle |
| Quantità | 2.5 L |
| Punto d'infiammabilità | 11°C (51.8°F) |
| Numero UN | UN1230 |
| Grado | Karl Fischer |
Safety and Handling
Product Identifier
- HYDRANAL Titrant 5
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità acuta Categoria 3
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H301+H311+H331-Tossico se ingerito, a contatto con la pelle o se inalato
- H370-Provoca danni agli organi.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P284-[Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contain: methanol, iodine