Learn More
HYDRANAL™ - Water Standard 0.1, Standard for Karl Fischer titration (water content 0.1 mg/g = 0.01%), verified against NIST SRM 2890 & NMIJ CRM 4222, Honeywell™ Fluka™
Sfoglia Tutto Honeywell Fluka ProdottiSpecifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | HYDRANAL™-Water Standard 0.1 |
| Densità | 0.86g/mL at 20°C |
| CAS | 7732-18-5, 95-47-6 |
| Quantità | 6 x (10 x 4mL), Ampules |
| Punto d'infiammabilità | 25°C (77°F) |
| Numero UN | UN1307 |
| Include | 1 each includes 1 box of 10 vials (4 mL per vial or 40 mL total), 1 case includes 6 boxes of 10 vials (4 mL per vial or 240 mL total) |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- HYDRANAL
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Tossicità acuta Categoria 4
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- H332-Nocivo se inalato.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contain: o-xylene