Learn More
HYDRANAL™ - Water Standard 0.1 PC, Standard for Karl Fischer titration (water content 0.1 mg/g = 0.01%), verified against NIST SRM 2890 & NMIJ CRM 4222, Solstice
Codice prodotto. 15665825
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 x 4 mL
Dimensione della confezione:
40mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15665825 10 x 4 mL 40mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15665825 Fornitore Honeywell-Hydranal N. del fornitore 3444640ML
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    101.00€
    93.67€ / 40mL
    Risparmia 7.33€
    7% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Water standard for Karl Fischer titration, containing 0.1 mg/g water in propylene carbonate.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico HYDRANAL™ - Water Standard 0.1 PC
Nota nome Standard for Karl Fischer titration (water content 0.1 mg/g = 0.01%), exact value on report of analysis
CAS 108-32-7
Punti di ebollizione 242°C
Densità 1.205 g/cm3
Quantità 10 x 4 mL
CAS max % ≤100.0000%
Punto d'infiammabilità 135°C
Formula molecolare C4H6O3
Numero MDL MFCD00005385,MFCD00798264,MFCD00798265
Imballaggio Ampoule
InChI Key RUOJZAUFBMNUDX-UHFFFAOYNA-N
SMILES CC1COC(=O)O1
IUPAC Name 4-methyl-1,3-dioxolan-2-one
Molecular Weight (g/mol) 102.09
PubChem CID 7924
Percent Purity 100%
Grado Karl Fischer
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • HYDRANAL