Learn More
HYDRANAL™ - Water Standard 0.1, Standard for Karl Fischer titration (water content 0.1 mg/g = 0.01%), verified against NIST SRM 2890 & NMIJ CRM 4222, Solstice
Codice prodotto. 15624510
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 Kit
10 x 4 mL, Ampules
Dimensione della confezione:
40mL
pezzi 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantità missing translation for 'unitSize'
15624510 1 Kit pezzi 6
15648380 10 x 4 mL, Ampules 40mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Regulatory: This product is subject to excise duty on mineral oils in accordance with European Directive 2003/96/EC.
We regret to inform you that this product is not available for the Canary Islands, Ceuta and Melilla. We apologise for the inconvenience.
Product Code. 15624510 missing translation for 'mfr' Honeywell-Hydranal missing translation for 'supplierNo' 348476X40ML
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    524.00€
    489.72€ / pezzi 6
    Risparmia 34.28€
    6% Sconto
View all promotions
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Add to basket
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Regulatory: This product is subject to excise duty on mineral oils in accordance with European Directive 2003/96/EC.
We regret to inform you that this product is not available for the Canary Islands, Ceuta and Melilla. We apologise for the inconvenience.
C8H10 | 106.17 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
Formula molecolare C8H10
Molecular Weight (g/mol) 106.17
Numero MDL MFCD00008519
InChI Key CTQNGGLPUBDAKN-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name 1,2-xylene
SMILES CC1=CC=CC=C1C
Specifications
Materiale o nome chimico HYDRANAL™ - Water Standard 0.1
Nota nome Standard for Karl Fischer titration (water content 0.1 mg/g = 0.01%), exact value on report of analysis
Punti di ebollizione 136°C to 145°C
Densità 0.86 g/mL at 20 °C
CAS 7732-18-5, 95-47-6
Quantità 1 Kit
CAS max % ≤100.0000%
Punto d'infiammabilità 23 − 27°C
Imballaggio Ampoule
Numero UN UN1307
Peso formulazione 106.17
Grado Karl Fischer
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • HYDRANAL Water Standard 0.1
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Hazard Statement
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H312+H332-Nocivo a contatto con la pelle o se inalato
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Precautionary Statement
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-[Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: o-xylene