Learn More
HYDRANAL™ - Water Standard 1.0, Standard for Karl Fischer titration (water content 1 mg/g = 0.1%), verified against NIST SRM 2890 & NMIJ CRM 4222, Solstice
Codice prodotto. 15664490
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 Kit
40 mL
Dimensione della confezione:
40mL
pezzi 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15664490 1 Kit pezzi 6
15628380 40 mL 40mL
15775262 40 mL 40mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15664490 Fornitore Honeywell-Hydranal N. del fornitore 348286X40ML
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    524.00€
    489.72€ / pezzi 6
    Risparmia 34.28€
    6% Sconto
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
C7H8O | 108.14 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
Formula molecolare C7H8O
Molecular Weight (g/mol) 108.14
Numero MDL MFCD00007941
InChI Key RDOXTESZEPMUJZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo Methoxybenzene, Methyl phenyl ether
PubChem CID 7519
ChEBI CHEBI:16579
IUPAC Name anisole
SMILES COC1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico HYDRANAL™ - Water Standard 1.0
Nota nome Standard for Karl Fischer titration (water content 1 mg/g = 0.1%), exact value on report of analysis
Punti di ebollizione 153°C to 155°C
CAS min. % ≥90.0000%
Densità 1.000 g/cm3
CAS 108-32-7, 100-66-3
Quantità 1 Kit
CAS max % <10.0000%
CAS Min % ≥1.0000%
Punto d'infiammabilità 43°C
Formula lineare HCONH2
Imballaggio Ampoule
Numero UN UN2222
Grado Karl Fischer
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • HYDRANAL Water Standard 1.7
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Anisole, propylene carbonate