Learn More
HYDRANAL™ - Water Standard 10.0, Standard for Karl Fischer titration (water content 10 mg/g = 1.0%), Solstice
Codice prodotto. 15634510
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 x 8 mL
6 x (10 x 8 mL)
Dimensione della confezione:
80mL
pezzi 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15634510 6 x (10 x 8 mL) pezzi 6
15644510 10 x 8 mL 80mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15634510 Fornitore Honeywell-Hydranal N. del fornitore 348496X80ML
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    524.00€
    489.72€ / pezzi 6
    Risparmia 34.28€
    6% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Identificatori chimici
Formula molecolare C8H10
Molecular Weight (g/mol) 106.17
Numero MDL MFCD00008519
InChI Key CTQNGGLPUBDAKN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,2-Propanediol cyclic carbonate, 4-Methyl-1,3-dioxolan-2-one
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
IUPAC Name 1,2-xylene
SMILES CC1=CC=CC=C1C
Specifica
Materiale o nome chimico HYDRANAL™ - Water Standard 10.0
Nota nome Standard for Karl Fischer titration (water content 10 mg/g = 1.0%), exact value on report of analysis
Punti di ebollizione 109°C
CAS min. % ≥20.0000%
CAS max % <30.0000%
CAS 71-36-3, 95-47-6, 108-32-7
Densità 1.00 g/mL at 20 °C
Quantità 6 x (10 x 8 mL)
CAS Min % ≥20.0000%
Punto d'infiammabilità 32°C
Note percentuale saggio effective water
Imballaggio Ampoule
Numero UN UN1993
Grado Karl Fischer
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • HYDRANAL Water Standard 10.0
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-[Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: propylene carbonate,o-xylene, butan-1-ol; n-butanol