Learn More
HYDRANAL™-Water Standard Oil, Solstice
Codice prodotto. 15634350
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
80 mL
Dimensione della confezione:
80mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15634350 80 mL 80mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15634350 Fornitore Honeywell-Hydranal N. del fornitore 3469480ML
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    142.00€
    132.28€ / 80mL
    Risparmia 9.72€
    6% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Oil-based standard specifically designed for accurate Karl Fischer titration with a water content of less than 50 ppm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico HYDRANAL™-Water Standard Oil
CAS 8042-47-5
Densità 0.85g/mL at 20°C
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 80 mL
Punto d'infiammabilità >112°C (>233.6°F)
Numero UN NONH for all modes of transport
Identificativo prodotto
  • HYDRANAL Water Standard Oil