Learn More
HYDRANAL™ - Xylene, Solvent for KF titration, Honeywell Fluka™
Sfoglia Tutto Honeywell Fluka ProdottiDescription
Vantaggi di HYDRANAL - Accessori
- Ampia gamma di prodotti solubilizzanti per applicazioni su campioni speciali
- Ampia gamma di prodotti tampone per applicazioni su campioni pH
- Agenti essiccanti per la protezione cellulare e l'essiccazione dei gas vettori.
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | HYDRANAL™-Xylene |
| CAS | 95-47-6 |
| Quantità | 1 L |
| Punto d'infiammabilità | 31°C (87.8°F) |
| Imballaggio | Glass bottle |
| Numero UN | UN1307 |
Safety and Handling
Product Identifier
- HYDRANAL-Xylene
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
- Tossicità acuta Categoria 4
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- H312 + H332-Nocivo a contatto con la pelle o se inalato.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.