Learn More
3M™ Hydrated-Sponge
Uses simplified packaging to minimize handling and preparation, and reduces waste.
307.40€
Specifica
Product Type Hydrated Sponge
Lunghezza (sistema imperiale) 3 in.
Larghezza (sistema imperiale) 1.5 in.
Quantità confezione 100/Cs.
Visualizza altre specifiche
Prodotti 1
Codice del prodotto Marca Include Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Include Prezzo Quantità e disponibilità  
17298510
Vedere i documenti Dettagli della promozione
3M™
7000002888
10 mL Neutralizing Buffer and Gloves HS10NB2G
307.40€
1 set
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 26-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
  • Ready-to-use, pre-hydrated sponges for easy and convenient environmental and food sample collection.
  • Durable sponge withstands scrubbing.
  • Sponge bag with write-on label for ease in labeling samples.
  • Includes two decontaminated gloves for safety and convenience.
Specifica
Specifica
Hydrated Sponge
3 in.
1.5 in.
100/Cs.