Learn More
Juchheim Laborgeraete™ Hydraulic Laboratory Lift
Codice prodotto. 10091212
Cambia vista
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
850 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Altezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
10091212 850 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10091212 Fornitore Juchheim Laborgeraete™ N. del fornitore 02295
Spedizione stimata: 04-01-2027
Specifica
Altezza (sistema metrico) 850 mm
Lunghezza (sistema metrico) base 500 mm
Larghezza (sistema metrico) 500 mm