Learn More
Hydrazine hydrate, 55% (Hydrazine, 35%)
Codice prodotto. 10348830 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
2.5 L
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100mL
2.50L
500mL
Codice prodotto. 10348830
Marca: Thermo Scientific Acros 296815000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 10217-52-4 | H4N2 | 32.05 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagente di riduzione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10217-52-4, 7732-18-5
Formula molecolare H4N2
Molecular Weight (g/mol) 32.05
Numero MDL MFCD00149931
InChI Key OAKJQQAXSVQMHS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo hydrazine hydrate, hydrazine monohydrate, hydrazinium hydroxide, hydrazine hydroxide, hydrazine, monohydrate, hydrazine, hydrate, idrazina idrata italian, hydrazinemonohydrate, unii-kyd297831p, ccris 7739
PubChem CID 24654
ChEBI CHEBI:35511
SMILES NN
Specifica
Punti di ebollizione 109.4°C
Materiale o nome chimico Hydrazine hydrate
Punto di fusione -65.0°C
Nota nome 55% (Hydrazine 35%)
Forma fisica Liquid
Quantità 500 mL
Intervallo percentuale saggio 55%
Formula lineare H2NNH2·xH2O
Fieser 01,434; 02,211; 03,153; 04,248; 05,327; 06,280; 07,170; 16,174
Punto d'infiammabilità >100°C
Indice di Merck 14,4771
Informazioni di solubilità Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with alcohol,insoluble in chloroform and ether
IUPAC Name hydrazine;hydrate
Peso formulazione 32.04
Percent Purity 55% (Hydrazine,35%)
Imballaggio Glass bottle
Indice di rifrazione 1.3870 to 1.3910
Gravità specifica 1.023
Densità 1.0230g/mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Hydrazine hydrate, 55% (Hydrazine, 35%)
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H330-Letale se inalato.
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Hydrazine