Learn More
Hydrazine hydrate, 80% (Hydrazine, 51%), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10793445 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10793445 1 kg Glass bottle 1kg
10513191 250 g Glass bottle 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10793445 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 209590010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 10217-52-4 | Molecular Formula: H4N2 | Molecular Weight: 32.05 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagente di riduzione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10217-52-4 , 7732-18-5
Formula molecolare H4N2
Molecular Weight (g/mol) 32.05
Numero MDL MFCD00149931
InChI Key OAKJQQAXSVQMHS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo hydrazine hydrate, hydrazine monohydrate, hydrazinium hydroxide, hydrazine hydroxide, hydrazine, monohydrate, hydrazine, hydrate, idrazina idrata italian, hydrazinemonohydrate, unii-kyd297831p, ccris 7739
PubChem CID 24654
ChEBI CHEBI:35511
IUPAC Name hydrazine;hydrate
SMILES NN
Specifica
Punti di ebollizione 117.2°C
Materiale o nome chimico Hydrazine hydrate
Punto di fusione -57.0°C
Colore Colorless
Forma fisica Liquid
Quantità 1 kg
Punto d'infiammabilità 91°C
Imballaggio Glass bottle
Indice di rifrazione 1.4105 to 1.4145
Gravità specifica 1.028
Densità 1.0280g/mL
Formula lineare H2NNH2·xH2O
Fieser 01,434; 02,211; 03,153; 04,248; 05,327; 06,280; 07,170; 16,174
Indice di Merck 14, 4771
Informazioni di solubilità Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with alcohol,insoluble in chloroform and ether
Peso formulazione 32.04
Percent Purity 80%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Hydrazine hydrate, 80% (Hydrazine, 51%)
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.