Learn More
Hydrazine Hydrate, 99+%, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10607032 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mL
2.5 L
Imballaggio:
Flacone in vetro rivestito in plastica
HDPE plastic bottle
Dimensione della confezione:
2.50L
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10607032 250 mL Flacone in vetro rivestito in plastica 250mL
10438600 2.5 L HDPE plastic bottle 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10607032 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore H/0550/PB07
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 7803-57-8
Formula molecolare H6N2O
Molecular Weight (g/mol) 50.06
Numero MDL MFCD00149931
InChI Key IKDUDTNKRLTJSI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo hydrazine hydrate, hydrazine monohydrate, hydrazinium hydroxide, hydrazine hydroxide, hydrazine, monohydrate, hydrazine, hydrate, idrazina idrata italian, hydrazinemonohydrate, unii-kyd297831p, ccris 7739
PubChem CID 24654
ChEBI CHEBI:35511
IUPAC Name hydrazine;hydrate
SMILES O.NN
Specifica
Punti di ebollizione 118°C
Punto di fusione -51.7°C/-61.1°F
Colore Colorless
pH 12
Forma fisica Liquid
Quantità 250 mL
Peso formulazione 50.06g/mol
Imballaggio Flacone in vetro rivestito in plastica
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Hydrazine hydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrazine monohydrate, Hydrazine