Learn More
Hydrazine Hydrate Solution, 20 to 24%, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15685810 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
1L
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15685810 1 L Flacone in polietilene 250mL
15675810 1 L Flacone in polietilene 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15685810 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 53847250ML
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Puriss. p.a., 24-26% in H2O (RT)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10217-52-4
Formula molecolare H4N2
Molecular Weight (g/mol) 32.05
Numero MDL MFCD00149931
InChI Key OAKJQQAXSVQMHS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo hydrazine hydrate, hydrazine monohydrate, hydrazinium hydroxide, hydrazine hydroxide, hydrazine, monohydrate, hydrazine, hydrate, idrazina idrata italian, hydrazinemonohydrate, unii-kyd297831p, ccris 7739
PubChem CID 24654
ChEBI CHEBI:35511
SMILES NN
Specifica
Materiale o nome chimico Hydrazine hydrate solution
Quantità 1 L
Formula lineare NH2NH2 · H2O
Numero UN UN3293
Beilstein 878137
IUPAC Name hydrazine;hydrate
Peso formulazione 50.06g/mol
Imballaggio Flacone in polietilene
Aspetto Colorless
Densità 1.01g/mL at 20°C