Learn More
Hydrazine Hydrate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Hydrazine Hydrate |
| Quantità | 25 g |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| InChI Formula | InChI=1S/H4N2.H2O/c1-2;/h1-2H2;1H2 |
| Peso formulazione | 50.048 |
| Percent Purity | >95% |