Learn More
Hydrazine, standard solution, Specpure™, N2H4 100μg/mL
Codice prodotto. 15486485
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
450 mL
Dimensione della confezione:
450mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15486485 450 mL 450mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15486485 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 042561.AO
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Hydrazine, standard solution
Nota nome N2H4 100μg/mL
Odore Ammonia-like
Forma fisica Liquid
Numero MDL MFCD00011417
Quantità 450 mL
Peso formulazione 50.06
Grado Specpure