Learn More
Hydrazine Sulfate, Crystal, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T. Baker™
Codice prodotto. 15557984 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
125 g
Imballaggio:
Poly Bottle
Dimensione della confezione:
125g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15557984 125 g Poly Bottle 125g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15557984 Fornitore Avantor J.T.Baker N. del fornitore 217704
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use
Specifica
Materiale o nome chimico Hydrazine Sulfate
CAS 10034-93-2
Imballaggio Poly Bottle
Formula molecolare H6N2O4S
Quantità 125 g
Gravità specifica 1L = 1.37kg
Sinonimo hydrazine sulfate, hydrazine monosulfate, hydrazine, sulfate, hydrazine sulphate, hydrazinium sulfate, hydrazonium sulfate, hydrazine sulfate 1:1, segidrin, sehydrin, diamine sulfate
InChI Key ZGCHATBSUIJLRL-UHFFFAOYSA-N
SMILES NN.OS(=O)(=O)O
IUPAC Name hydrazine;sulfuric acid
Molecular Weight (g/mol) 130.118
PubChem CID 24842
Peso formulazione 130.12
Grado BAKER ANALYZED™ ACS Reagent
Forma fisica Crystals