Learn More
Hydrazine Sulfate Salt, TRC
Codice prodotto. 30133243
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30133243 25 g 25g
18033820 5 g 5g
18080410 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30133243 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH71800025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10034-93-2
Formula molecolare H2 O4 S . H4 N2
Molecular Weight (g/mol) 130.12
Sinonimo Hydrazine, sulfate (1:1), Hydrazine dihydrogen sulfate (salt), Hydrazine hydrogen sulfate, Hydrazine hydrosulfate, Hydrazine monosulfate, Hydrazine sulfate, Hydrazinium sulfate, Hydrazinium(2+) sulfate, Hydrazonium sulfate, NSC 150014, NSC 215190, Segidrin, Sehydrin
IUPAC Name hydrazine;sulfuric acid
SMILES NN.OS(=O)(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Hydrazine Sulfate
Quantità 25 g
InChI Formula InChI=1S/H4N2.H2O4S/c1-2;1-5(2,3)4/h1-2H2;(H2,1,2,3,4)
Peso formulazione 130.0048