Learn More
Hydrazinium Chloride, 98+%, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
Imballaggio:
Recipiente per polveri in plastica
Dimensione della confezione:
250g
Specifica
Specifica
| Punti di ebollizione | 200°C |
| Punto di fusione | 198°C |
| CAS | 5341-61-7 |
| Colore | White |
| Forma fisica | Powder/Solid |
| Quantità | 250 g |
| Formula molecolare | ClH5N2 |
| Numero MDL | MFCD00064543 |
| Sinonimo | hydrazine dihydrochloride, hydrazine, dihydrochloride, unii-km8dd9j0c8, ccris 5479, diamine dihydrochloride, hydrazinium monochloride, km8dd9j0c8, hydrazine, hydrochloride 1:2, hydrazinedihydrochloride, hydrazine hcl |
| InChI Key | BIVUUOPIAYRCAP-UHFFFAOYSA-N |
| Vedi altri risultati |