Learn More
Hydrazinium Sulfate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10346280 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
250 g
Dimensione della confezione:
100g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10346280 100 g 100g
10111860 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10346280 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore H/0700/48
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Identificatori chimici
CAS 10034-93-2
Formula molecolare H6N2O4S
Molecular Weight (g/mol) 130.118
Numero MDL 44873
InChI Key ZGCHATBSUIJLRL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo hydrazine sulfate, hydrazine monosulfate, hydrazine, sulfate, hydrazine sulphate, hydrazinium sulfate, hydrazonium sulfate, hydrazine sulfate 1:1, segidrin, sehydrin, diamine sulfate
PubChem CID 24842
IUPAC Name hydrazine;sulfuric acid
SMILES NN.OS(=O)(=O)O
Specifica
Punto di fusione 254°C
Colore White
pH 1.5
Imballaggio Plastic powder jar
Quantità 100 g
Peso formulazione 130.12g/mol
Forma fisica Solid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Hydrazine sulfate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1C
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: hydrazine sulphate