Learn More
Hydrindantin dihydrate, 96%
Codice prodotto. 10216210 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10216210 50 g Bottiglia in vetro 50g
10521411 10 g Bottiglia in vetro 10g
10301344 250 g Bottiglia in vetro 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10216210 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 159280500
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 5950-69-6 | C18H14O8 | 358.29 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5950-69-6
Formula molecolare C18H14O8
Molecular Weight (g/mol) 358.29
Numero MDL MFCD00149242
InChI Key QHVADKNWNMILPQ-HOTGVXAUSA-N
Sinonimo 2s-2,3,3-trihydroxy-2-2s-1,1,2-trihydroxy-3-oxoinden-2-yl inden-1-one
PubChem CID 6560392
IUPAC Name (2S)-2,3,3-trihydroxy-2-[(2S)-1,1,2-trihydroxy-3-oxoinden-2-yl]inden-1-one
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C(C2(O)O)(C3(C(=O)C4=CC=CC=C4C3(O)O)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Hydrindantin dihydrate
Punto di fusione >240°C
Colore Beige to Beige-Pink
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95% min
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 50 g
Indice di Merck 14, 4775
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 358.29
Percent Purity 96%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Hydrindantin dihydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.